Documents
S317470
ACETIC ACID 12-ACO-17-AC-10,13-DIMETHYL-CYCLOPENTA(A)PHENANTHREN-3-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H38O5
Poids moléculaire :
418.579
Numéro MDL:
Autres remarques