Documents
S16595
(3-HYDROXY-4-OXO-1,3,4-TRIPHENYLBUTYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H34BrO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
657.594
Numéro MDL:
Autres remarques