Principaux documents
S16226
3-(2-FORMYLPHENOXY)PROPYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.499
Numéro MDL:
Autres remarques