Principaux documents
S113050
1-(3,3''-DIMETHYL-(1,1',3',1'')TERPHENYL-2'-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.404
Numéro MDL:
Autres remarques