Key Documents
R993859
METHYL 4-(((((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)AMINO)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.407
Numéro MDL:
Autres remarques