Documents
R974811
N'-[(E)-1-(5-BROMO-2-THIENYL)ETHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.397
Numéro MDL:
Autres remarques