Principaux documents
R902640
BENZALDEHYDE (3-ALLYL-5-BENZYL-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.458
Numéro MDL:
Autres remarques