Documents
R741930
4-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20Cl3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.813
Numéro MDL:
Autres remarques