Principaux documents
R711675
2-METHOXY-4-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.424
Numéro MDL:
Autres remarques