Principaux documents
R666394
1-BENZYL-8-BROMO-7-ISOPENTYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.298
Numéro MDL:
Autres remarques