Documents
R663395
5,7-DIMETHYL-2,4-DIOXO-1,3-DIPHENYL-1H,2H,3H,4H-PYRANO[2,3-D]PYRIMIDIN-8-IUM DIHYDROGEN PHOSPHATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N2O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.369
Numéro MDL:
Autres remarques