Documents
R642908
N-(1-((4-CHLOROANILINO)CARBONYL)-2-(2-CHLOROPHENYL)VINYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.318
Numéro MDL:
Autres remarques