Documents
R558745
4-CYCLOHEXYL-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.429
Numéro MDL:
Autres remarques