Documents
R557994
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-5,6-DIPHENYLIMIDAZO(2,1-B)(1,3)THIAZOLE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.845
Numéro MDL:
Autres remarques