Documents
R525928
N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-4,5-DIHYDRO-1H-BENZO[G]INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.419
Numéro MDL:
Autres remarques