Documents
R484792
3-FURAN-2-YLMETHYL-5-(4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.47
Numéro MDL:
Autres remarques