Principaux documents
R272299
3-METHYL-8-MORPHOLIN-4-YL-7-NONYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H31N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.491
Numéro MDL:
Autres remarques