Documents
R264938
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-(2-FUROYL)HYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9Cl2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.13
Numéro MDL:
Autres remarques