Principaux documents
R252581
2,3,4,5,6-PENTAMETHYL-PYRIDINE, HYDRATE
AldrichCPR
R252581-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
R252581-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.253
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025