Documents
R149713
4-BENZYL-N-(2,4,6-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H27N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.468
Numéro MDL:
Autres remarques