R142018
4-((3-CHLOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.244
Numéro MDL:
Autres remarques