Documents
R134198
4-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27FN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.561
Numéro MDL:
Autres remarques