Documents
R123668
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[2-(4-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H28N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.603
Numéro MDL:
Autres remarques