Principaux documents
PH011376
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloro-4-iodophenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7ClINO
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
ClC1=C(NC(C)=O)C=CC(I)=C1
InChI
1S/C8H7ClINO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)