Documents
PH008629
3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.086
Numéro MDL:
Autres remarques