Principaux documents
PH005913
(1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.308
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.