Documents
PH004929
1-{10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl}ethanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.464
Numéro MDL:
Autres remarques