Documents
O9301
Sigma-Aldrich
Oxamic acid hydrazide
99%
Synonyme(s) :
‘Semioxamazide’
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.08
Numéro Beilstein :
1751846
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
216-218 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)C(N)=O
Application
Reagent for aldehydes and ketones.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges