Principaux documents
M50206
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyisobutyrate
95%
Synonyme(s) :
Methyl α-hydroxyisobutyrate, Methyl 2-methyllactate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OH)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Beilstein:
1746607
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
Clé InChI
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup