Documents
L478229
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-FURYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.535
Numéro MDL:
Autres remarques