Documents
L475491
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19ClN4O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.044
Numéro MDL:
Autres remarques