Documents
L466158
N-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.572
Numéro MDL:
Autres remarques