Documents
L450456
2-((4,5-DIBENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-ETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.587
Numéro MDL:
Autres remarques