Documents
L441333
2-(4-ISOBUTOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)(1,3)THIAZOLO(3,2-A)BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.469
Numéro MDL:
Autres remarques