Documents
L437476
3-[(E)-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-(4-ETHYL-1-PIPERAZINYL)-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N5O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.594
Numéro MDL:
Autres remarques