Documents
L426237
(3Z)-5-BROMO-3-[3-(2-ETHYLHEXYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-1-PENTYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H31BrN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.559
Numéro MDL:
Autres remarques