Principaux documents
L421626
N-CYCLOPENTYL-2-IMINO-1-ISOPROPYL-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.466
Numéro MDL:
Autres remarques