Principaux documents
L391123
1-[(E)-(2-{2-[(4-METHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-NAPHTHYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H21Cl2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.403
Numéro MDL:
Autres remarques