Documents
L388866
4-BR-2-(2-((1-NAPHTHYLAMINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.382
Numéro MDL:
Autres remarques