Documents
L385913
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H29N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
587.657
Numéro MDL:
Autres remarques