Principaux documents
L342351
6-(5-BROMO-2-METHOXYPHENYL)-7-(4-CHLOROPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
L342351-1MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Changer de vue
L342351-1MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C25H18BrClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.805
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025