Documents
L334375
4-[(5E)-4-OXO-2-THIOXO-5-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.472
Numéro MDL:
Autres remarques