Documents
L333190
3-(5-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-2,4-DIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.327
Numéro MDL:
Autres remarques