Documents
L251305
2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-(2-HYDROXY-4,6-DIMETHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.194
Numéro MDL:
Autres remarques