Documents
L219134
2-METHYL-N-(6-METHYL-2-PYRIDINYL)-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H29N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.649
Numéro MDL:
Autres remarques