Principaux documents
L193712
3-[(Z)-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.535
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.