Documents
L188077
4-{[2-(4-FLUOROPHENYL)-4-HYDROXY-5-OXO-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-3-YL]CARBONYL}-N,N-DIMETHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22FN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.534
Numéro MDL:
Autres remarques