Principaux documents
GF99489986
Antimony
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
SB006130
1 EA
208.00 CHF
208.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
208.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141704
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
208.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.5%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-899-86
Résistance
41.7 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille max. des fragments
4 mm
pb
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable