Key Documents
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonyme(s) :
SI637500
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 273-837-77
Longueur
150 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
2.5 mm