Key Documents
GF16601341
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonyme(s) :
CN010300
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 166-013-41
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.25 mm